MilliporeSigma
BDPH9BCD910C
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline
Sinónimos:
4-bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H7O1N1Br1F1
Número CAS:
Peso molecular:
220.04
MDL number:
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
JGQVADKRUVUCGR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)