Saltar a
BDPH9BCD9FA5
Bide Pharmatech
1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanamine
Sinónimos:
1-(2,5-dimethylphenyl)ethylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H15N1
Número CAS:
Peso molecular:
149.24
MDL number:
El producto BDPH9BCD9FA5 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C10H15N/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6,9H,11H2,1-3H3
Inchi Key
ULGHUDXDTMIEAM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanamine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)