MilliporeSigma
BDPH9BCDA71A
Bide Pharmatech
6-(2,6-Dimethylmorpholin-4-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Sinónimos:
6-(2,6-dimethyl-4-morpholinyl)nicotinic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H16O3N2
Número CAS:
Peso molecular:
236.27
MDL number:
Inchi Code
1S/C12H16N2O3/c1-8-6-14(7-9(2)17-8)11-4-3-10(5-13-11)12(15)16/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3,(H,15,16)
Inchi Key
ZABGXMCXGREUAJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)