Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O/c1-2-3-9(13)12-8-5-4-7(10)6-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H,11,12,13)
Inchi Key
GPUHGOJHYYRRJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(5-Bromopyridin-2-yl)butyramide
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?