MilliporeSigma
BDPH9BCDAAF3
Bide Pharmatech
6,7-Dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Sinónimos:
6,7-dichloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H5O2N1Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
230.05
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C9H5Cl2NO2/c10-5-2-1-4-3-6(9(13)14)12-8(4)7(5)11/h1-3,12H,(H,13,14)
Inchi Key
TUXCSCQQWQOWDU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)