MilliporeSigma
BDPH9BCDABDC
Bide Pharmatech
1,8-Diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride
Sinónimos:
1,8-diazaspiro[4.5]decane dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H18N2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
213.15
MDL number:
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-2-8(10-5-1)3-6-9-7-4-8;;/h9-10H,1-7H2;2*1H
Inchi Key
UPHOLJXKVDTBGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)