MilliporeSigma
BDPH9BCDADC4
Bide Pharmatech
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Sinónimos:
3-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H5O2N2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
205.01
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-2-3(5(9)10)4(6)7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
LJOMSWUFAYFYEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)