MilliporeSigma
BDPH9BCDAE33
Bide Pharmatech
Ethyl 3-(5-methylthiophen-2-yl)-3-oxopropanoate
Sinónimos:
ethyl 3-(5-methyl-2-thienyl)-3-oxopropanoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H12O3S1
Número CAS:
Peso molecular:
212.27
MDL number:
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-3-13-10(12)6-8(11)9-5-4-7(2)14-9/h4-5H,3,6H2,1-2H3
Inchi Key
GJZZCAURPLNHGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)