MilliporeSigma
BDPH9BCDB127
Bide Pharmatech
Methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Sinónimos:
methyl 5-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H9O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
139.15
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-5-3-4-6(8-5)7(9)10-2/h3-4,8H,1-2H3
Inchi Key
CQYALQAMQXUBRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow or Pale-brown to Brown Solid
Still not finding the right product?
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)