Saltar a
BDPH9BCDB576
Bide Pharmatech
(4-Acrylamidophenyl)boronic acid
Sinónimos:
(4-acrylamidophenyl)boronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H10O3N1B1
Número CAS:
Peso molecular:
190.99
MDL number:
El producto BDPH9BCDB576 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C9H10BNO3/c1-2-9(12)11-8-5-3-7(4-6-8)10(13)14/h2-6,13-14H,1H2,(H,11,12)
Inchi Key
JILCNOLYVKMITP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Acrylamidophenyl)boronic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)