MilliporeSigma
BDPH9BCDBD79
Bide Pharmatech
2,2'-(Undecylazanediyl)bis(ethan-1-ol)
Sinónimos:
2,2'-(undecylazanediyl)bis(ethan-1-ol)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C15H33O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
259.43
MDL number:
Inchi Code
1S/C15H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(12-14-17)13-15-18/h17-18H,2-15H2,1H3
Inchi Key
IJPXXOVHDMEUSR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)