MilliporeSigma
BDPH9BCDBEBB
Bide Pharmatech
(2-Bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanol
Sinónimos:
(2-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methanol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5O1N1Cl1Br1
Número CAS:
Peso molecular:
222.47
MDL number:
Inchi Code
1S/C6H5BrClNO/c7-6-4(3-10)1-2-5(8)9-6/h1-2,10H,3H2
Inchi Key
CUVPULOYOCRYDC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)