MilliporeSigma
BDPH9BCDC0D2
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-(4-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazine
Sinónimos:
2-chloro-4-(4-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)phenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C27H16O1N3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
433.9
MDL number:
Inchi Code
1S/C27H16ClN3O/c28-27-30-25(18-7-2-1-3-8-18)29-26(31-27)19-15-13-17(14-16-19)20-10-6-11-22-21-9-4-5-12-23(21)32-24(20)22/h1-16H
Inchi Key
QODQTZSWXYTAMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)