MilliporeSigma
BDPH9BCDC313
Bide Pharmatech
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Sinónimos:
1-(tert-butoxycarbonyl)-3-(trifluoromethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H18O4N1F3
Número CAS:
Peso molecular:
297.27
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C12H18F3NO4/c1-11(2,3)20-10(19)16-5-4-7(9(17)18)8(6-16)12(13,14)15/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,17,18)
Inchi Key
FZQHRSMRHOQSOY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)