MilliporeSigma
BDPH9BCDC7D2
Bide Pharmatech
4-(tert-Butoxy)-3-chloroaniline
Sinónimos:
4-tert-butoxy-3-chloroaniline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H14O1N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
199.68
MDL number:
Inchi Code
1S/C10H14ClNO/c1-10(2,3)13-9-5-4-7(12)6-8(9)11/h4-6H,12H2,1-3H3
Inchi Key
UUXBZGOILICMAR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(tert-Butoxy)-3-chloroaniline
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)