MilliporeSigma
BDPH9BCDD981
Bide Pharmatech
2-((4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyrazine
Sinónimos:
2-((4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyrazine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H7N4Br1
Número CAS:
Peso molecular:
239.07
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H7BrN4/c9-7-3-12-13(5-7)6-8-4-10-1-2-11-8/h1-5H,6H2
Inchi Key
TWGMHEQBGGCTJG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)