MilliporeSigma
BDPH9BCDEDBC
Bide Pharmatech
2-(3-Methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
Sinónimos:
2-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H8O2N3Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
177.59
MDL number:
Inchi Code
1S/C5H7N3O2.ClH/c1-4-6-3-8(7-4)2-5(9)10;/h3H,2H2,1H3,(H,9,10);1H
Inchi Key
AYEOJEGPJFSEHR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)