MilliporeSigma
BDPH9BCDEFE2
Bide Pharmatech
1-(4-Chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Sinónimos:
(4-chlorophenyl)-N-methylmethanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H10N1Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
155.63
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5,10H,6H2,1H3
Inchi Key
LMBUJNXYGGNSAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Yellow
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)