MilliporeSigma
BDPH9BCDF4BE
Bide Pharmatech
2-Amino-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
Sinónimos:
2-oxo-2-(1-pyrrolidinyl)ethanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H12O1N2
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
MDL number:
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c7-5-6(9)8-3-1-2-4-8/h1-5,7H2
Inchi Key
SJNAQBNIUKINQH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)