Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C16H21NO5/c1-5-21-14(19)10-13(18)11-6-8-12(9-7-11)17-15(20)22-16(2,3)4/h6-9H,5,10H2,1-4H3,(H,17,20)
Inchi Key
GRNQQSYBDFHTSO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)phenyl)-3-oxopropanoate
hstatements
signalword
Warning
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?