Acerca de este artículo
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7;/h7H,1-6,8H2;1H
Inchi Key
PWGRVAAEDDBHCT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanamine hydrochloride
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?