MilliporeSigma
BDPH9BCE080F
Bide Pharmatech
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Sinónimos:
1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H7O2N2F3
Número CAS:
Peso molecular:
256.18
MDL number:
Inchi Code
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)8-3-1-2-4-9(8)16-6-7(5-15-16)10(17)18/h1-6H,(H,17,18)
Inchi Key
OXANGZLNHGUGLT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)