MilliporeSigma
BDPH9BCE0DED
Bide Pharmatech
6-Hydroxy-8-methylquinolin-2(1H)-one
Sinónimos:
6-hydroxy-8-methyl-2(1H)-quinolinone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H9O2N1
Número CAS:
Peso molecular:
175.19
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-4-8(12)5-7-2-3-9(13)11-10(6)7/h2-5,12H,1H3,(H,11,13)
Inchi Key
XKIKBJPZUYXYOL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)