MilliporeSigma
BDPH9C01E853
Bide Pharmatech
(S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid
Sinónimos:
(2S)-2-amino-5-{[(1R)-2-[(carboxymethyl)amino]-2-oxo-1-(sulfanylmethyl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H17O6N3S1
Número CAS:
Peso molecular:
307.33
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
Inchi Key
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)