MilliporeSigma
BDPH9C021AB4
Bide Pharmatech
4-Methyl-2-(propylamino)thiazole-5-carboxylic acid
Sinónimos:
4-methyl-2-(propylamino)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H12O2N2S1
Número CAS:
Peso molecular:
200.26
MDL number:
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-3-4-9-8-10-5(2)6(13-8)7(11)12/h3-4H2,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
AALKEOPFWFCWTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or particles
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)