MilliporeSigma
BDPH9C021E92
Bide Pharmatech
(1S,3R)-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
Sinónimos:
(1S,3R)-3-(methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C8H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
MDL number:
Inchi Code
1S/C8H12O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(4-6)7(9)10/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,9,10)/t5-,6+/m0/s1
Inchi Key
FVUHGTQDOMGZOT-NTSWFWBYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)