MilliporeSigma
BDPH9C02254E
Bide Pharmatech
(R)-3-Amino-1-methylpiperidin-2-one hydrochloride
Sinónimos:
(R)-3-amino-1-methylpiperidin-2-one hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H13O1N2Cl1
Número CAS:
Peso molecular:
164.63
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-8-4-2-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
Inchi Key
HHUWUTGRVZJMSM-NUBCRITNSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)