MilliporeSigma
BDPH9C0238CC
Bide Pharmatech
Boc-Oxyma
Sinónimos:
ethyl (E)-2-(((tert-butoxycarbonyl)oxy)imino)-2-cyanoacetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H14O5N2
Número CAS:
Peso molecular:
242.23
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C10H14N2O5/c1-5-15-8(13)7(6-11)12-17-9(14)16-10(2,3)4/h5H2,1-4H3/b12-7+
Inchi Key
GTIPXWMOYWXFBG-KPKJPENVSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale-yellow solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Oxyma
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Flame
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)