MilliporeSigma
BDPH9C02488F
Bide Pharmatech
5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Sinónimos:
5-(2-furyl)-1H-pyrazol-3-ylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H7O1N3
Número CAS:
Peso molecular:
149.15
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H7N3O/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)
Inchi Key
XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light-brown to brown powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)