MilliporeSigma
BL3H1F1CA02F
BLD Pharmatech
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
Sinónimos:
3,5-dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H4O2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
191.01
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
Inchi Key
FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Pale yellow green - Yellow
Melting Point
95-97C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)