MilliporeSigma
BL3H97B9EC2D
BLD Pharmatech
Pyrimidine-2-carbothioamide
Sinónimos:
2-pyrimidinecarbothioamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H5N3S1
Número CAS:
Peso molecular:
139.18
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H5N3S/c6-4(9)5-7-2-1-3-8-5/h1-3H,(H2,6,9)
Inchi Key
QAUHVPUYFSGVME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Powder or Crystals
hstatements
Indicaciones de precaución
Palabra de advertencia
Warning
Pictogramas
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)