MilliporeSigma
BL3H97F03434
BLD Pharmatech
(6-Bromo-2-fluoropyridin-3-yl)boronic acid
Sinónimos:
6-bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C5H4O2N1Br1F1B1
Número CAS:
Peso molecular:
219.81
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C5H4BBrFNO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2,10-11H
Inchi Key
YUGZMJMNGRGYRZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Palabra de advertencia
Danger
Pictogramas
Skull and crossbones
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)