Saltar a
NMIM297
(+)-Norpseudoephedrine hydrochloride (Cathine)
NMI Australia
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
187.67
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
218-446-1
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material
agency
NMI Australia certified reference material
form
solid
manufacturer/tradename
NMI Australia
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
neat
storage temp.
room temp
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9+;/m0./s1
InChI key
DYWNLSQWJMTVGJ-DKXTVVGFSA-N
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órganos diana
Central nervous system
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)