Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
El producto PG9H9BC7B166 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Inchi Code
1S/C24H34N2O9/c27-21-7-8-22(28)26(21)35-23(29)9-11-31-13-15-33-16-14-32-12-10-25-24(30)34-17-20-18-5-3-1-2-4-6-19(18)20/h18-20H,3-17H2,(H,25,30)/t18-,19+,20-
Inchi Key
HCELGENRAWFQSJ-ACDBMABISA-N
Storage temp.
-20
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
ambient
Physical Form
Yellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?