MilliporeSigma
PG9H9BC7B20F
PrecisePEG
Amido Mal-PEG4-NHS Ester
Sinónimos:
3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-{15-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-15-oxo-3,6,9,12-tetraoxapentadec-1-yl}propanamide
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C22H31O11N3
Número CAS:
Peso molecular:
513.5
MDL number:
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C22H31N3O11/c26-17(5-8-24-18(27)1-2-19(24)28)23-7-10-33-12-14-35-16-15-34-13-11-32-9-6-22(31)36-25-20(29)3-4-21(25)30/h1-2H,3-16H2,(H,23,26)
Inchi Key
XSRYGQJQNPJNKZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
ambient
Purity
90%
Storage temp.
-20
Country of Origin
CN
Physical Form
Oil
hstatements
Indicaciones de precaución
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)