MilliporeSigma
RIE156324326
Rieke Metals, Inc.
3,4-difluoro-4'-piperidinomethyl benzophenone
Sinónimos:
(3,4-difluorophenyl)[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]methanone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
Peso molecular:
315.36
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C19H19F2NO/c20-17-9-8-16(12-18(17)21)19(23)15-6-4-14(5-7-15)13-22-10-2-1-3-11-22/h4-9,12H,1-3,10-11,13H2
Inchi Key
KMPUPAJNUYLMFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)