MilliporeSigma
NTSI
Nerve Terminal Staining Kit I
Kit utilizes SynaptoGreen C4 and the sulfonated β-cyclodextrin Advasep-7
Sinónimos:
Nerve Terminal Staining Kit
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12171500
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
Application
The Nerve Terminal Stain Kits are used to detect and study synaptic vesicle recycling in neuronal synapses and neuromuscular junctions. Although each kit employs a different amphiphilic styryl pyridinium dye to visualize the vesicles, the tissue preparation, reagents required, and staining procedures are identical for each. The dyes fluoresce intensely inside plasma membranes but only minimally in aqueous environments.
When neurons are actively releasing neurotransmitters, dye is incorporated into recycled vesicles at the presynaptic terminal. The dye-containing vesicles are not susceptible to subsequent wash steps that remove the excess dye from the outer leaflet of the plasma membrane. Thus only active presynaptic terminals are labeled. Advasep-7 further reduces background by encapsulating the probes, preventing stain from accumulating interstitially.
Other Notes
NTS-I utilizes SynaptoGreen™ C4 and the sulfonated β-cyclodextrin ADVASEP-7.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • SynaptoGreen™ C4, ≥95% (HPLC), solid
    SDS
  • ADVASEP™-7, solid
    SDS
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)