MilliporeSigma
70684
1-(2-Naphthoyl)imidazole
suitable for fluorescence, ≥95.0% (N)
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
222.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5431262
eCl@ss:
32039090
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95.0% (N)
form
powder
mp
74-78 °C
fluorescence
λex 234 nm; λem 274 nm in H2O, λex 234 nm; λem 374 nm (after derivatization)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
InChI key
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Derivatizing agent for alcohols and amines prior to HPLC and fluorescence detection
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)