MilliporeSigma
A8501
Adamantane
Sinónimos:
Tricyclo[3.3.1.13,7]decane
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
EC Number:
206-001-4
UNSPSC Code:
12352103
eCl@ss:
32150313
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)