MilliporeSigma
CLSTAT30C01
Corning® Gosselin™ Dipper
capacity 40 mL, with Removable Handle, Blue PP with Blue Screw Cap
Sinónimos:
Collection Dipper, Liquid Scoop, Sampling Dipper
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41104118
eCl@ss:
27270911
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene
sterility
non-sterile
feature
cap, Blue PP with Blue Screw Cap, with Removable Handle
packaging
case of 250
manufacturer/tradename
Corning TAT30C-01
capacity
40 mL
General description
Sampling dippers with removable handles for liquid collection, designed for hygienic sampling in environmental, food, and laboratory applications.
Application
Sample Collection
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gosselin is a trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Gosselin Dipper
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)