MilliporeSigma
MTCC2590
MTC™ Bio MacroTubes® rack
2 tier, to hold, 16 x 5 mL macrotubes, pack of 1 ea
Sinónimos:
MTC™ Bio MacroTubes® rack, tube holder, tube rack, MTC Bio C2590, tube organiser
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122804
NACRES:
NB.12
eCl@ss:
32032201
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio C2590
Feature:
to hold 16 x 5 mL macrotubes, 2 tier
Material:
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
Packaging:
pack of 1 ea
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
feature
to hold 16 x 5 mL macrotubes, 2 tier
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2590
General description
2-Tiered rack for 5mL MacroTubes®, 16 place, 1 rack.
Features and Benefits
  • 2-tiered
  • 16-place
  • Perfect for use when pipetting
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio MacroTubes® rack
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)