MilliporeSigma
RAB0963
Phosphotyrosine FGR / Tyrosine-protein Kinase Fgr ELISA Kit
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
eCl@ss:
32160702
Gene information:
human ... FGR(2268)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
Iniciar sesión para consultar tus precios
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGR(2268)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-FGR.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)