Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
| Mã sản phẩm/SKU | Sẵn có | Giá |
|---|
Về sản phẩm này
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
13102026
eCl@ss:
32039090
Hiện không có thông tin về giá và tình trạng còn hàng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợQuality Segment
material
high-density polyethylene packaging (bottle), polystyrene beads
composition
Iron Content, 36.0-50.0%
manufacturer/tradename
Estapor®
packaging
bottle of 10ml - 10L
concentration
10% solids
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable (ChemiLuminsecence Immunoassay-CLIA)
color
brown
matrix
polymeric polystyrene/divinylbenzene
bead diameter
0.80-1.80 μm
capacity
10-100 μeq/g surface charge density
functional group
amine (NH2)
storage temp.
2-8°C
General description
Estapor® Magnetic Microspheres have been the microsphere of choice for many CLIA and bio-separation based diagnostic manufacturers. Used globally in millions of assays made by internationally known brands, our microspheres are adapted to both manual and automated platforms, are highly characterized, customizable and designed with key features to ideally meet the needs of IVD manufacturers.
Application
Main applications of the magnetic microspheres include ChemiLuminsecence Immunoassay (CLIA), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), Nucleic acid extraction and purification, cell sorting.
Features and Benefits
Key advantages include: • High magnetic susceptibility • Low non-specific binding • Good colloidal stability • Fast magnetic response time and dispersion
Legal Information
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Vẫn chưa tìm được sản phẩm phù hợp?
Khám phá tất cả các sản phẩm của chúng tôi thuộc nhóm Estapor® Magnetic Microspheres
Lớp lưu trữ
10 - Combustible liquids
Điểm chớp cháy (°F)
Not applicable
Điểm chớp cháy (°C)
Not applicable
Chọn một trong những phiên bản gần đây nhất:
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.