Chuyển đến phần Nội dung
Merck
Tài liệu quan trọng
Chuyển đến
MPSTD3
mPAGE® Unstained Protein Standard
Từ đồng nghĩa:
Unstained Protein Marker
Đăng nhập để xem giá cả cho tổ chức và hợp đồng.
Chọn Kích cỡ
Thay đổi Chế độ xem
Gửi đến quý vị/SKUSẵn cóGiá
Về sản phẩm này
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105337
Hiện không có thông tin về giá và tình trạng còn hàng
Dịch vụ kỹ thuật
Bạn cần trợ giúp? Đội ngũ các nhà khoa học có kinh nghiệm của chúng tôi đang ở đây vì các bạn.
Hãy để chúng tôi hỗ trợ
form
liquid
mol wt
10-200 kDa
packaging
pkg of 500 μL
storage temp.
−20°C
General description
The mPAGE® Unstained Protein Standard is a mixture of twelve recombinant unstained proteins ranging from 10kDa to 200kDa. The 85kDa, 25kDa, and 10kDa bands have higher intensity to serve as reference points. mPAGE® Unstained Protein Standard is suitable for molecular weight determination after SDS-PAGE or Western blotting and serves as a standard to calibrate the mobility of prestained markers.
Storage Buffer: 20 mM Tris-phosphate(pH 7.5 at 25°C), 2 % SDS, 0.2 mM Dithiothreitol, 3.6 M Urea, and 15 % (v/v) Glycerol. Load 2.5 to 10 μl per lane.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
SDS-PAGE, Western blot
  • Immunoblotting (Western)
  • Western Blotting
Other Notes
4 °C for up to 3 months, or 25 °C for up to two weeks.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lớp lưu trữ
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Giấy chứng nhận phân tích (COA)
Tìm kiếm Giấy chứng nhận phân tích (COA) bằng cách nhập Số lô của sản phẩm. Có thể tìm thấy Số lô trên nhãn sản phẩm theo sau từ ‘Lô’.
Đã sở hữu sản phẩm này?
Tìm tài liệu về sản phẩm bạn mua gần đây trong Thư viện tài liệu.
Truy cập thư viện tài liệu
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters