Merck
Filter Integrity Testing
Dịch vụ kiểm tra tính toàn vẹn cho bộ lọc khử trùng cấp độ.
Kiểm tra tính toàn vẹn của bộ lọc là một bước quan trọng trong sản xuất các sản phẩm thuốc vô trùng. Với các cơ quan quản lý và Hiệp hội dược phẩm tiêm (PDA) khuyến nghị sử dụng trước và yêu cầu kiểm tra tính toàn vẹn sau khi sử dụng, bạn có thể dựa vào kiểm tra tính toàn vẹn của chúng tôi để tuân theo các phương pháp tốt nhất trong ngành — không chỉ thiết lập thông số kiểm tra tính toàn vẹn của bộ lọc cụ thể cho sản phẩm mà còn kiểm tra nghiêm ngặt về rò rỉ hoặc hư hỏng bộ lọc trong bộ lọc khử trùng của chúng tôi. 
Product-specific specification and testing
Chứng nhận chất lượng cho bộ lọc của chúng tôi bao gồm các thông số kỹ thuật kiểm tra tính toàn vẹn tối thiểu để làm ướt bằng chất lỏng làm ướt tiêu chuẩn, chẳng hạn như nước cho bộ lọc ưa nước hoặc cồn cho bộ lọc kỵ nước. Nhưng việc xác định thông số kỹ thuật kiểm tra tính toàn vẹn cụ thể với các chất lỏng khác như sản phẩm, bộ đệm hoặc các chất lỏng xả khác có thể là lợi thế của bạn, giảm thiểu sự chậm trễ trong sản xuất và phát hành sản phẩm. Điều này là do:
  • Chất lỏng quy trình có thể có các tính chất khác với chất lỏng kiểm tra tính toàn vẹn tiêu chuẩn, có thể làm thay đổi kết quả kiểm tra tính toàn vẹn
  • Không xả kỹ chất lỏng quy trình có thể ngăn chặn điểm bong bóng và dẫn đến lỗi sai
Thử nghiệm của chúng tôi có thể thiết lập tỷ lệ tính toàn vẹn của nước trên sản phẩm và do đó xác định giá trị kiểm tra tính toàn vẹn tối thiểu có thể chấp nhận được đối với các bộ lọc bị thấm chất lỏng quy trình. Chúng tôi cũng có thể xác định thông số kỹ thuật về tính toàn vẹn của bộ lọc bị ướt cùng với sản phẩm và rửa sạch bằng dung dịch tẩy rửa cụ thể của bạn.
Yêu cầu báo giá và bắt đầu ngay hôm nay.
Tin tưởng Mạng lưới Dịch vụ Toàn cầu của chúng ta
Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ xác thực hàng đầu trong ngành của chúng tôi dành cho các nhà sản xuất dược phẩm sinh học, hãy xem xét các khả năng chuyên dụng này được thực hiện tại các phòng thí nghiệm của chúng tôi trên toàn thế giới.
  • Single-Use and Filter Validation Services
  • Bacterial Retention Testing
  • Chemical Compatibility Testing
  • Extractables and Leachables
  • Validation Services Consultancy
  • Cấp độ dịch vụ thẩm định