MQuant® StripScan – Đừng phỏng đoán; hãy đo lường
Ứng dụng di động MQuant® StripScan đọc kết quả từ que thử MQuant® chỉ trong vài giây. Hãy tận dụng ứng dụng này để thực hiện kiểm soát trong quá trình sản xuất thực phẩm và đồ uống, kiểm soát khử trùng hoặc kiểm tra môi trường, đối với các thông số sau:
|
|
Que thử MQuant® của chúng tôi cho phép phát hiện bán định lượng các thông số. Khi kết hợp với ứng dụng, sản phẩm mang lại độ chính xác kỹ thuật số khi đọc kết quả.
Tính năng:
- Kết quả hiển thị nhanh chóng, chính xác và có thể tái tạo - bạn có thể tin tưởng vào kết quả kỹ thuật số của mình
- Quản lý dữ liệu dễ dàng, khả năng truy xuất nguồn gốc, cùng việc chia sẻ tài liệu và kết quả
- Bảng tham chiếu màu đa năng hiện được cung cấp như một giá trị gia tăng kèm theo tất cả các que thử tương thích mà không tính thêm phí
- Ứng dụng MQuant® StripScan miễn phí có sẵn trên các cửa hàng ứng dụng Android và Apple – tải xuống NGAY BÂY GIỜ!
Cách đo các thông số bằng ứng dụng?
Thực hiện các bài kiểm tra bằng ứng dụng
Chuẩn bị tài liệu thi MQuant®
Khởi động ứng dụng MQuant® StripScan trên thiết bị di động của bạn và chuẩn bị sẵn que thử MQuant® cùng thẻ MQuant® đi kèm trong hộp sản phẩm để tiến hành kiểm tra.
Ứng dụng MQuant® StripScan cho phép đọc kết quả dễ dàng của 10 thông số hóa học, xem các SẢN PHẨM LIÊN QUAN bên dưới.
Kiểm tra mẫu của bạn
Nhúng que thử vào mẫu đã chuẩn bị trong khoảng 2 giây. Lắc nhẹ que thử để loại bỏ phần chất lỏng thừa và dùng khăn giấy lau khô mặt sau của que thử.
Chọn thông số thử nghiệm của bạn trong ứng dụng MQuant®
Chọn thông số thử nghiệm phù hợp trong ứng dụng và tuân thủ thời gian chờ được hiển thị trên đồng hồ đếm ngược.
Đặt que thử vào
Trong quá trình đếm ngược, hãy đặt que thử đã nhúng vào vị trí chính giữa vùng màu xám trên thẻ MQuant®.
Đọc kết quả que thử bằng ứng dụng MQuant®
Trước khi thời gian đếm ngược kết thúc, hãy đặt điện thoại thông minh lên thẻ MQuant® và căn chỉnh các vạch trên thẻ với các vạch trên màn hình.
Quá trình đọc dữ liệu sẽ được kích hoạt tự động.
Nhận kết quả xét nghiệm đã được xác nhận trên ứng dụng MQuant®
Xem kết quả xét nghiệm trực tiếp trên màn hình ứng dụng. Tất cả kết quả xét nghiệm đều được lưu vào hồ sơ của bạn.
Đăng nhập vào Cổng thông tin web MQuant® để xem kết quả xét nghiệm của bạn bất cứ lúc nào
Đăng nhập vào Cổng thông tin web MQuant® tại địa chỉ https://www.mquant-stripscan.com/login. Tại đây, bạn có thể quản lý hồ sơ người dùng, xem và phân tích kết quả, cũng như chia sẻ dữ liệu thử nghiệm với các thành viên trong nhóm hoặc trực tiếp lên hệ thống LIMS.
Các tài nguyên kỹ thuật liên quan
- Kiểm tra đồ uống bằng ứng dụng di động MQuant® StripScan
Bài viết này phân tích việc sử dụng và hiệu quả của ứng dụng di động MQuant® StripScan trong việc đo pH của các mẫu nước cam và nồng độ nitrat của các mẫu nước khoáng.
- Hướng dẫn thực hiện các biện pháp kiểm soát khử trùng trong sản xuất thực phẩm và đồ uống
Kiểm soát khử trùng tận dụng các phản ứng hóa học do các chất khử trùng gây ra để xác định sự có hay không có của chúng, hay chính xác hơn là nồng độ của chúng.
- Phân tích nhanh trong quá trình sản xuất bằng các giải pháp kỹ thuật số cầm tay
Trong hội thảo trực tuyến này, quý vị sẽ tìm hiểu cách các giải pháp phân tích trong quá trình sản xuất kỹ thuật số, dễ sử dụng, có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kiểm tra, đào tạo và lập hồ sơ bằng cách cung cấp các giải pháp phân tích dễ sử dụng kèm theo tính năng tự động lập hồ sơ dữ liệu, đồng thời vẫn giữ chi phí thực hiện phân tích trong quá trình sản xuất ở mức thấp.
- Phân tích nhanh các thông số của chất khử trùng hóa học trên dây chuyền sản xuất của bạn sau khi khử trùng
Cần tiến hành kiểm tra kiểm soát khử trùng kỹ lưỡng đối với các thiết bị chiết rót và chế biến để đảm bảo không còn dư lượng chất khử trùng nào sót lại và gây ô nhiễm cho các sản phẩm thực phẩm hoặc đồ uống thành phẩm. Hãy tham gia hội thảo trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu về tầm quan trọng của việc kiểm soát khử trùng tại các cơ sở sản xuất của quý vị.
- Tờ rơi: Ứng dụng MQuant® StripScan
Đừng đoán, hãy đo! Ứng dụng di động MQuant® StripScan giúp hiển thị kết quả số của que thử MQuant®.
Sản phẩm liên quan
Response not successful: Received status code 500