Dung dịch đệm chặn Albumin huyết thanh bò (BSA)
Dung dịch đệm chặn albumin huyết thanh bò (BSA) là lựa chọn lý tưởng để bão hòa các vị trí liên kết protein dư thừa trên màng và đĩa vi giếng, tương ứng cho các ứng dụng Western blotting và ELISA. Thông thường, nồng độ BSA từ 1–3% là đủ cho hầu hết các ứng dụng. Để pha 100 mL dung dịch đệm chặn BSA 1%, hãy hòa tan 1 g BSA trong 100 mL TBST.
Công cụ tính toán công thức dung dịch chặn BSA giúp bạn chuẩn bị chính xác dung dịch chặn BSA, dù bạn đang chuẩn bị đủ cho một thí nghiệm duy nhất hay cho toàn bộ phòng thí nghiệm. Nhập nồng độ và thể tích mong muốn, nhấp vào nút TÍNH TOÁN, và bảng sẽ hiển thị lượng từng thành phần cần thiết.
Công cụ tính toán công thức dung dịch đệm ngăn chặn BSA
CÁC CÔNG CỤ TÍNH TOÁN CÔNG THỨC KHÁC CHO DUNG DỊCH VÀ DUNG DỊCH ĐỠ TRONG PHƯƠNG PHÁP WESTERN BLOTTING
Dung dịch gốc
- Dung dịch đệm nạp mẫu SDS 4X
- Dung dịch muối đệm phosphate 10X (PBS)
- Dung dịch gốc dung dịch muối đệm Tris (TBS) 10X
- Thành phần dung dịch gốc cho các dung dịch tẩy Western Blot
Dung dịch rửa và chặn
- Dung dịch làm việc 1X Tris-Buffered Saline (TBS)
- Dung dịch muối đệm Tris 1X, chất tẩy rửa Tween® 20 0,1% (TBST)
- Dung dịch PBS (Phosphate-Buffered Saline) 1X
- Dung dịch muối đệm phosphate 1X, chất tẩy rửa Tween® 20 0,1% (PBST)
- Dung dịch đệm chặn từ sữa bột không béo (NFDM)