Merck
Trang chủHỗ trợMáy tính & Ứng dụngDung dịch đệm nạp mẫu 4X SDS cho phương pháp Western blotting
Dung dịch đệm nạp mẫu 4X SDS cho phương pháp Western blotting
Công thức dung dịch đệm nạp mẫu SDS này rất lý tưởng để chuẩn bị và nạp các mẫu protein vào gel nhằm phân tích bằng phương pháp điện di trên gel polyacrylamide. Công cụ tính toán công thức này cho phép bạn chuẩn bị chính xác dung dịch đệm nạp mẫu SDS 4X với bất kỳ thể tích nào bạn cần. Nhập thể tích mong muốn, nhấp vào nút TÍNH TOÁN, và bảng sẽ hiển thị lượng cần thiết của từng thành phần.
Nồng độ dung dịch 4X:
  • Tris-HCl: 0,2 M
  • DTT: 0,4 M
  • SDS: 277 mM, 8,0% (w/v)
  • Bromophenol blue: 6 mM
  • Glycerol: 4,3 M
7.5 mL Recipe   Desired Volume: mL    
1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160)
    mL 1 M Tris-HCl pH 6.5
3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816)
  mL of 1 M DTT (dithiothreitol)
0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771)   g of SDS (sodium dodecyl sulfate)
30 mg of bromophenol blue (B0126)   mg of bromophenol blue
2.4 mL of glycerol (G5516)   mL of glycerol
Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water Adjust final volume to   mL with Milli-Q® Water
  Make 500 µL aliquots and store at -20 °C.
Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise.