Merck
264245
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene
98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
Br2C6H2F2
Número CAS:
Peso molecular:
271.88
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
206-317-2
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene, 98%
InChI key
GLVMLJCMUBZVTJ-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C6H2Br2F2/c7-3-1-5(9)4(8)2-6(3)10/h1-2H
SMILES string
Fc1cc(Br)c(F)cc1Br
assay
98%
form
solid
bp
96 °C/20 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
functional group
bromo
fluoro
Application
1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene has been used in the preparation of:
  • 1,2,4,5-tetrakis(phosphino)-3,6-difluorobenzenes
  • poly(2,5-difluoro-2′,5′-didodecyl-4,4′-biphenylylene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
New synthetic route to polyphosphine ligands bearing 1,2,4,5-tetrakis (phosphino) benzene framework: structural characterizations of 1, 4-(PPh2)2-2, 5-(PR2)2-C6F2(R= Ph, iPr, Et).
Kongprakaiwoot N, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 689(21), 3350-3356 (2004)
Functionalized poly-and oligo-phenylenes: Variations on the Suzuki cross-coupling of functionalized aryl dibromides with the 1, 3-propanediol diester of 2, 5-dialkyl-1, 4-phenylenediboronic acid.
Kowitz C and Wegner G.
Tetrahedron, 53(45), 15553-15574 (1997)