Merck
382116
2-Amino-5-nitrobenzoic acid
95%
Sinónimos:
5-Nitroanthranilic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O2NC6H3(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.13
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-493-6
Beilstein/REAXYS Number:
646219
MDL number:
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
2-Amino-5-nitrobenzoic acid, 95%
InChI key
RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES string
Nc1ccc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
270 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)